Merck
D2631
Dihexadecyl phosphate
Synonyme(s) :
DHP, Dicetyl phosphate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
[CH3(CH2)15O]2P(O)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.85
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-594-7
Beilstein/REAXYS Number:
1717117
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
anionic
Quality Segment
form
powder
mol wt
546.85 g/mol
technique(s)
DNA extraction: suitable
mp
74-75 °C (lit.)
lipid type
phospholipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
InChI key
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dihexadecyl phosphate (DHP) is a negatively charged lipid that is used for the formation of model membranes.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe