Nom du produit
Domperidone, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
InChI
1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
InChI key
FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), KCNH2(3757)
rat ... Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Htr3a(79246)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Domperidone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| D122-25MG | 04061833559000 |
| D122-500MG | 04061833559017 |
| D122-100MG | 04061833558997 |