Key Documents
CLS431306
Inserts de culture cellulaire Corning®
surface area 175 cm2, rectangular flask (with bar code), cap (vented), bar coded
Synonyme(s) :
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask (with bar code)
vent cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
case of 84
Fabricant/nom de marque
Corning 431306
Volume maximum
250 mL
Superficie
175 cm2
Volume de travail
35-52.5 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Disponible sous diverses tailles, conceptions et types de bouchons pour répondre à vos besoins.
  • Fabriqué à partir de polystyrène vierge, optiquement transparent
  • Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
  • Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
  • Test d′intégrité sur 100 % des unités
  • Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.