Key Documents
CLS430825
Inserts de culture cellulaire Corning®
surface area 150 cm2, canted neck, cap (vented)
Synonyme(s) :
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
eCl@ss :
32040501
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
canted neck
cap (vented)
flask (U-Shaped Canted neck)
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 430825
Volume maximum
210 mL
Superficie
150 cm2
Volume de travail
30-45 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Disponible sous diverses tailles, conceptions et types de bouchons pour répondre à vos besoins.
  • Fabriqué à partir de polystyrène vierge, optiquement transparent
  • Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
  • Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
  • Test d′intégrité sur 100 % des unités
  • Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.