Key Documents
CLS356240
Corning® PureCoat Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 6 wells, lid, sterile
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.13
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 356240
Taille des puits
6 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable