CLS357558
Corning® Falcon® Aspirating Pipet
capacity 2 mL, sterile
Synonyme(s) :
Corning pipet accessory
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
subdivision: no
Fabricant/nom de marque
Corning 357558
Capacité
2 mL
Application
Informations légales