DCH-012 human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94082287-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082287-1VL
Ethnicité
Thai
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 08 46
HLA DRB1: 0301 09
HLA DRB3: 202
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 3.2 4.1
HLA DQA1: 0501 0302
HLA DQB1: 0201 0303
HLA DPB1: 0501 1701
Profil sérologique
HLA A ief:
HLA C: 1 7
HLA B: 8 46
Milieu de culture
Procédure de repiquage