EAV, AC human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94082251-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082251-1VL
Ethnicité
Not specified
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 50 37
HLA DRB1: 07 1001
HLA DQAP: 1.3 2.1
HLA DQA1: 0104 0201
HLA DQB1: 0201 0501
HLA DPB1: 0201 0301
Profil sérologique
HLA A ief: 2.1 19.1
HLA B: 21 37
HLA B ief:
Milieu de culture
Procédure de repiquage