SAB1407413
Anti-G0S2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
G0S2 Antibody, G0S2 Antibody - Anti-G0S2 antibody produced in mouse, RP1-28O10.2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~11.44 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... G0S2(50486)
Immunogène
Sequence
METVQELIPLAKEMMAQKRKGKMVKLYVLGSVLALFGVVLGLMETVCSPFTAARRLRDQEAAVAELQAALERQALQKQALQEKGKQQDTVLGGRALSNRQHAS
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable