MOLT-4 human cell line
94022544, IHW Number: 9226
Synonyme(s) :
MOLT, MOLT -4, MOLT 4, MOLT4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94022544-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94022544-1VL
Ethnicité
Not specified
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 0602 1203
B: 5701 1801
Profil sérologique
HLA B: 18 57
Bw4/bw6: 4
Milieu de culture
Procédure de repiquage