351D2/D7
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli, 93071501
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse x Bovine Heterohybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 93071501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93071501-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Myélome
94A1 (mouse x calf x calf 2° hybridoma)
Réactivité
Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage