ND8/34 Cell Line from mouse
92090904, Mouse x Rat Hybridoma nerve, Neuronal
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
ND8/34 Cell Line from mouse, 92090904
Source biologique
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Description
Mouse neuroblastoma x Rat neurone hybrid
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Neuronal
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage