T98G Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92090213, human brain, Not specified
Synonyme(s) :
T 98 G Cells, T-98G Cells, T98-G Cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human brain
Description
Human Caucasian glioblastoma
Conditionnement
tube of 5 μg 92090213-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090213-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Hyperpentaploid, modal no. 128-132
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 13
D5S818: 10,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,20
Milieu de culture
Procédure de repiquage