RO82-W-1
92030502, human thyroid, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
RO82-W-1, 92030502
Source biologique
human thyroid
Conditionnement
tube of 5 μg 92030502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92030502-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 60-82, 82 predominant
Morphologie
Epithelial
Produits
Thyroglobulin
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage