K1 Cell Line human
92030501, human thyroid, Not specified
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
K1 Cell Line human, 92030501
Source biologique
human thyroid
Description
Human thyroid carcinoma
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Wild-type p53 tumour suppressor gene
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11,12
D5S818: 10,11
D7S820: 11
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 17,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage