Meta 7
90062272, mouse lung, Fibroblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Meta 7, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 90062272
Source biologique
mouse lung
Conditionnement
tube of 5 μg 90062272-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90062272-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage