LL/2(LLc1)
90020104, mouse lung, Not specified
Synonyme(s) :
LLC1 Cells, Lewis lung carcinoma line 1 Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
LL/2(LLc1), NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90020104, mouse lung, Not specified, 90020104
Source biologique
mouse lung
Conditionnement
tube of 5 μg 90020104-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90020104-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage