TM4
88111401, mouse testis, Not specified
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TM4, 88111401
Source biologique
mouse testis
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Transferrin, H-Y Ag, novel retinol-binding protein
Récepteurs
Androgen, oestrogen and progesterone receptors
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage