mel-202
13012457, human eye (uveal melanoma), Epithelial
Synonyme(s) :
MEL202 Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
mel-202, from human eye(uveal melanoma), 13012457
Source biologique
human eye (uveal melanoma)
Description
Human, uveal melanoma, primary
Mode de croissance
Adherent
Morphologie
Epithelial
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Amelogenin: X,
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,13
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 18,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage