C8243
Monoclonal Anti-Cathepsin K antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone CL124-1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CTSO2, Anti-Ctsk, Anti-PKND, Anti-PYCD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL124-1H6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~27 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 10-20 μg/mL using total cell extracts of HCT-116 cells
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTSK(1513)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable