A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Specific activity:
≥1.0 FALGPA units/mg solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
powder
caseinase activity
≥10 units/mg solid
specific activity
≥1.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
storage temp.
−20°C
Application
Collagenase from Clostridium histolyticum has been used:
- to harvest osteosarcoma 143B cells from collagen scaffold
- in tissue digestion of islets and carotid artery
- in the digestion of chorionic villi
- in enzymatic dissociation for ATP-based tumour chemosensitivity assay (ATP-TCA) in solid tumors
Biochem/physiol Actions
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum is 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Collagenase treatment can cause some cells to die. Typically, concentrations varying from 0.1 to 5 mg/mL is used for digestion. The duration of reaction varyies from 15 minutes to several hours to yield a satisfactory efficiency of cell dissociation, without causing too much cell death. Krebs Ringer buffer with calcium and BSA is preffered and Zn2+ is required for activity. This enzyme is tested for the release of hepatocytes at approximately 1 mg/mL conc., in a total volume of 100 mL for each rat liver.
Clostridium histolyticum produces two classes of collagenases. Clostridial collagenases are found to be highly effective than mammalian collagenases. It is capable of cleaving at multiple cleavage sites within the collagen triple helix. It is implicated in the bacterial invasion in gas gangrene.
Other Notes
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagénase from Clostridium histolyticum
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves