C6534
Anti-Chicken Egg Albumin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Albumin, chicken egg
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
chicken
Technique(s)
indirect ELISA: 1:80,000
quantitative precipitin assay: 3-5 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... Alb(396197)
Description générale
Application
- quantitative precipitin assay
- indirect enzyme linked immunoassay (ELISA)
- development of nonimmune rabbit antiserum against chicken ovalbumin
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable