Merck
C5625
Lithium carbamoylphosphate dibasic hydrate
≥85% (enzymatic)
Synonyme(s) :
CAP-Li2, Carbamoylphosphate dilithium salt, Carbamyl phosphate dilithium salt, Carbamyl phosphoric acid dilithium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2COOPO3Li2·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.89 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6128395
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Lithium carbamoylphosphate dibasic hydrate,
assay
≥85% (enzymatic)
Quality Segment
form
powder
quality
may contain ~25% free acid (determined by PNMR)
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].NC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH4NO5P.2Li/c2-1(3)7-8(4,5)6;;/h(H2,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
TUHZSMCNIUXAIJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Carbamoylphosphate is used to study processes involving the mammalian urea cycle and nitrogen metabolism. Carbamoylphosphate is used as a substrate to identify and characterize ornithine transcarbamylase(s).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)