Principaux documents
C4895
Sigma-Aldrich
Céfalexine hydrate
first-generation cephalosporin antibiotic
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H17N3O4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.39 (anhydrous basis)
Beilstein:
965503
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51282503
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
pKa  
5.2
7.3
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S1C2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.O
InChI
1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15?;/m1./s1
Clé InChI
AVGYWQBCYZHHPN-FNOHQHCYSA-N
Description générale
Structure chimique : β lactame
Application
La céfalexine est un antibiotique de la classe des céphalosporines, utilisée pour étudier l'effet de l'expression, de la fixation et de l'inhibition de PBP3 et d'autres protéines fixatrices de la pénicilline (PBP) sur la synthèse du mucopeptide de la paroi des cellules bactériennes.
Actions biochimiques/physiologiques
La céfalexine perturbe la synthèse de la couche de peptidoglycane des parois cellulaires, qui est responsable de l'intégrité structurale de ces parois. La synthèse du peptidoglycane est facilitée par des transpeptidases, appelées protéines de liaison à la pénicilline (PBP, penicillin-binding proteins). Les PBP se lient à D-Ala-D-Ala à l'extrémité des muropeptides (précurseurs de peptidoglycane) pour réticuler le peptidoglycane. Les antibiotiques céfalexine ressemblent au site D-Ala-D-Ala, inhibant ainsi de façon compétitive la réticulation du peptidoglycane par les PBP.
Autres remarques
Ce produit doit être conservé dans des récipients imperméables à l'air et protégés de la lumière.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Alexander Perniss et al.
Scientific reports, 8(1), 5681-5681 (2018-04-11)
Several species of the Gram-negative genus Bordetella are the cause of respiratory infections in mammals and birds, including whooping cough (pertussis) in humans. Very recently, a novel atypical species, Bordetella pseudohinzii, was isolated from laboratory mice. These mice presented no
William T Gray et al.
Cell, 177(6), 1632-1648 (2019-06-01)
The scaling of organelles with cell size is thought to be exclusive to eukaryotes. Here, we demonstrate that similar scaling relationships hold for the bacterial nucleoid. Despite the absence of a nuclear membrane, nucleoid size strongly correlates with cell size
Hiroshi Kodaira et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 339(3), 935-944 (2011-09-22)
This study investigated the impact of the active efflux mediated by P-glycoprotein (P-gp) and breast cancer resistance protein (Bcrp) at the blood-brain barrier (BBB) on the predictability of the unbound brain concentration (C(u,brain)) by the concentration in the cerebrospinal fluid
Steven D Coon et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 305(10), G678-G684 (2013-09-28)
Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) secreted from jejunal mucosal K cells augments insulin secretion and plays a critical role in the pathogenesis of obesity and Type 2 diabetes mellitus. In recent studies, we have shown GIP directly activates Na-glucose cotransporter-1 (SGLT1)
Tomoko Sugiura et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(6), 1181-1188 (2008-03-07)
Gastrointestinal (GI) absorption of certain therapeutic agents is thought to be mediated by solute carrier (SLC) transporters, although minimal in vivo evidence has been reported. Here, we show key roles of postsynaptic density 95/disk-large/ZO-1 (PDZ) domain-containing protein, PDZK1, as a
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What solvent should I use to dissolve item C4895, Cephalexin hydrate?
    1 answer
    1. Cephalexin hydrate (C4895) is soluble in DMSO and methanol.
      Helpful?
  2. how many are in the bottles
    1 answer
    1. This product is supplied in powder form and is currently available in 5 gram, 10 gram, and 25 gram pack sizes. This product is intended for research use only and is unsuitable for human or veterinary use.