C4397
Chlorzoxazone
Synonyme(s) :
5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
191-192 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, clear
Auteur
Johnson & Johnson
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... KCNN4(3783)
Application
- as a calcium-activated potassium (KCa) channel activator in patch-clamp electrophysiology to test its effect on dendritic hyperexcitability
- as a substrate for cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) enzyme in cultured human hepatocytes
- as a benzimidazolone compound to test its effect on epithelial sodium (Na+) transport
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox