Merck
C3915
Colchicine
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N-(5,6,7,9-tétrahydro-1,2,3,10-tétraméthoxy-9-oxobenzo[a]heptalén-7-yl)acétamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.44
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-598-5
Beilstein/REAXYS Number:
2228813
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
General description
La colchicine est un alcaloïde tricyclique qui peut subsister dans la circulation 20 à 40 heures après absorption. Le plus grand taux de colchicine est observé dans les leucocytes. Elle contient trois cycles hexamériques dénommés A, B et C.
Application
La colchicine a été utilisée :
  • Comme inhibiteur de la polymérisation de la tubuline dans des macrophages dérivés de la moelle osseuse.
  • Pour l′inhibition de l′excroissance des neurites in vitro dans des cellules neuronales humaines.
  • Comme agent de déstabilisation des microtubules pour induire une neuropathie périphérique dans des neurones dérivés de cellules souches pluripotentes induites (neurones CSPi).
Biochem/physiol Actions
La colchicine est un inhibiteur de la polymérisation des microtubules qui bloque la ségrégation chromosomique durant la méiose. Elle est donc utilisée pour induire une polyploïdie (tétraploïdes) dans les cellules végétales.
La colchicine interagit avec l′albumine et se fixe à la tubuline. Son association à la tubuline influe sur la fusion des vacuoles autophagiques avec les lysosomes. Elle inhibe les tyrosine kinases et les phospholipases. La colchicine peut être utile dans le traitement de syndromes coronaires aigus. Elle est prescrite pour le traitement de troubles rhumatologiques, notamment la fièvre méditerranéenne familiale (FMF) et l′arthrite goutteuse aiguë.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colchicine
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Contenu apparenté
Product Information Sheet
NEK7 is an essential mediator of NLRP3 activation downstream of potassium efflux
He Y, et al.
Nature, 530(7590), 354-354 (2016)
The effects of colchicine and hydroxychloroquine on the cyclo-oxygenases COX-1 and COX-2
Ben-Chetrit E, et al.
Rheumatology International, 25(5), 332-335 (2005)
Colchicine: old and new
Slobodnick A, et al.
The American Journal of Medicine, 128(5), 461-470 (2015)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C3915-1G04061835509614
C3915-5G04061835568253
C3915-500MG04061835568246