Merck
Toutes les photos(6)
Key Documents
C2867
Sigma-Aldrich
Cytochrome c from equine heart
BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
Synonyme(s) :
Cytochrome c from horse heart
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
horse heart
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Poids mol.
12,384
Conditions de stockage
(Tightly closed Dry)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
water: 10 mg/mL, dark red-brown
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
Cytochrome C (Cyt C) is a nuclear DNA-encoded protein. It is derived from its precursor apo-cytochrome c and moves across the outer membrane of the mitochondria.
Research area: Apoptosis
Application
Les sites spécifiques et l′ampleur de l′oxydation ont été caractérisés sur du cytochrome c de cheval traité par H2O2 et aux UV. Il a été suggéré que l′état de ces sites pourrait servir de biomarqueur de l′environnement oxydatif dans une cellule.
Cytochrome c from equine heart has been used to prepare a stock solution for synthesizing and calibrating biotinylated cytochrome c. It has also been used as a component of the reaction buffer to stain electron transport chain (ETC) complex IV and determine its activity using blue-native gel electrophoresis.
Actions biochimiques/physiologiques
Cytochrome C (Cyt C) acts as a potent signaling molecule of apoptosis by activating caspase 3, a death protease. It plays a role in heme-binding with the help of cytochrome c heme lyase which facilitates its release into the mitochondrial intermembrane space. Cyt C also exhibits lipid-binding by interacting with cardiolipin, a phospholipid that initiates protein unfolding and activates the peroxidase function in Cyt C.
Le cytochrome c est principalement connu comme protéine mitochondriale transporteuse d′électrons. La transition du cytochrome c de la forme ferreuse à la forme ferrique à l′intérieur de la cellule fait de lui un transporteur d′électrons biologique efficace. Il joue également un rôle vital dans l′oxydation cellulaire chez les plantes et les animaux. Il est généralement considéré comme un catalyseur universel de la respiration, car il forme un pont d'électrons essentiel entre les substrats respirables et l′oxygène.
Notes préparatoires
A further purification of C2506
Prepared using TCA.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur le cytochrome c et le transport d′électrons, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Yuning Hong et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(45), 18713-18723 (2012-10-17)
Interactions of cytochrome c (cyt c) with cardiolipin (CL) partially unfold the protein, activating its peroxidase function, a critical event in the execution of apoptosis. However, structural features of the altered protein species in the heterogeneous ensemble are difficult to
Bradford G Hill et al.
Free radical biology & medicine, 47(6), 675-683 (2009-06-17)
Protein thiol modifications occur under both physiological and pathological conditions and have been shown to contribute to changes in protein structure, function, and redox signaling. The majority of protein thiol modifications occur on cysteine residues that have a low pK(a);
Luz P Blanco et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 73(12), 2282-2292 (2021-05-14)
Neutrophil extracellular traps (NETs) are extracellular lattices composed of nucleic material bound to neutrophil granule proteins. NETs may play pathogenic roles in the development and severity of autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus (SLE), at least in part, through
Cytochrome c: can't live with it--can't live without it.
J C Reed
Cell, 91(5), 559-562 (1997-12-11)
J Cai et al.
Biochimica et biophysica acta, 1366(1-2), 139-149 (1998-08-26)
Mitochondrial cytochrome c (cyt c) has been found to have dual functions in controlling both cellular energetic metabolism and apoptosis. Through interaction with apoptotic protease activating factors (Apaf), cyt c can initiate the activation cascade of caspases once it is