Merck
C7150
Cytochrome c from equine heart
BioReagent, suitable for GFC marker
Synonyme(s) :
Cytochrome c from horse heart
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
23151817
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
powder
Mol wt:
~12,400
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mol wt
~12,400
packaging
vial of ≥10 mg
suitability
suitable for GFC marker
storage temp.
−20°C
Application
Les sites spécifiques et l′ampleur de l′oxydation ont été caractérisés sur du cytochrome c de cheval traité par H2O2 et aux UV. Il a été suggéré que l′état de ces sites pourrait servir de biomarqueur de l′environnement oxydatif dans une cellule.
Cytochrome c is primarily known as an electron-carrying mitochondrial protein and is generally regarded as a universal catalyst of respiration. Cytochrome c can be used as a gel filtration molecular weight marker in gel filtration chromatography and protein chromatography and can be used to study cytochrome c control proteins, electron transport and cellular respiration.
Biochem/physiol Actions
Le cytochrome c est principalement connu comme protéine mitochondriale transporteuse d′électrons. La transition du cytochrome c de la forme ferreuse à la forme ferrique à l′intérieur de la cellule fait de lui un transporteur d′électrons biologique efficace. Il joue également un rôle vital dans l′oxydation cellulaire chez les plantes et les animaux. Il est généralement considéré comme un catalyseur universel de la respiration, car il forme un pont d'électrons essentiel entre les substrats respirables et l′oxygène.
Other Notes
Pour en savoir plus sur le cytochrome c et le transport d′électrons, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrome c from equine heart
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe