Accéder au contenu
C222
Cathine hydrochloride
≥97.5% (HPLC), powder, anorexic
Synonyme(s) :
threo-2-Amino-1-hydroxy-1-phenyl propane hydrochloride, Pseudonorephedrine hydrochloride, S,S-Norpseudoephedrine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
218-446-1
MDL number:
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Cathine hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
storage condition
desiccated
color
white to off-white
mp
172-175 °C
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear, 0.1 M HCl: soluble, ethanol: soluble
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
Cl[H].C[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9+;/m0./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-DKXTVVGFSA-N
Biochem/physiol Actions
Anorexic; with pharmacological effects similar to those of the amphetamines.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Disclaimer
Photosensitive
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe