Documents
C2112
Sigma-Aldrich
Column Preparation Solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.52
Forme
liquid
Niveau de qualité
Température de stockage
room temp
Description générale
The Column Preparation Solution maximizes binding of the DNA to the membrane resulting in more consistent yields in GenElute kits.
Notes préparatoires
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Informations légales
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Préparation d'échantillons
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter