C197
8-(3-Chlorostyryl)caffeine
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1,3,7-Trimethyl-8-(3-chlorostyryl)xanthine, CSC
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1nc2C(=O)N(C)C(=O)N(C)c2n1C)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-19-12(8-7-10-5-4-6-11(17)9-10)18-13-14(19)20(2)16(23)21(3)15(13)22/h4-9H,1-3H3/b8-7+
Clé InChI
MHYRUZOJQQLLQS-BQYQJAHWSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA2A(135)
mouse ... Maob(109731)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Application
- to study its effects on levodopa (L-DOPA)-induced dopamine (DA) release in rat striatum
- to study its effect on the nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) activity in macrophages
- to determine its effects on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable