Merck
C1649
Cardiolipine solution from bovine heart
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
Diphosphatidylglycerol solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-578-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
liquid
packaging
glass bottle of
concentration
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
color
colorless to yellow
application(s)
general analytical
lipidomics
metabolomics
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La cardiolipine est un phospholipide unique présent exclusivement dans la membrane interne des mitochondries. Cette localisation particulière lui confère une influence cruciale sur la structure et la fonction des mitochondries. Toute modification concernant la teneur, la structure ou la localisation de la cardiolipine peut dégrader l'activité mitochondriale et favoriser diverses maladies comme le cancer, des troubles neurologiques, des pathologies cardiovasculaires et des maladies métaboliques. Du fait de son rôle essentiel dans la fonction mitochondriale, la cardiolipine recèle un immense potentiel pour le développement de biomarqueurs et a des applications en recherche cardiovasculaire, dans les neurosciences, sur le cancer, le diabète et en métabolomique.
La cardiolipine (CL) est un lipide complexe avec une structure de dimère. Elle possède quatre chaînes acyle et deux groupements phosphatidyle. Ses groupements phosphatidyle sont fixés sur un squelette de glycérol. La cardiolipine constitue environ 15 à 20 pourcent de la membrane interne des mitochondries.
Application
Cette solution de cardiolipine de cœur de bovin a été utilisée :
  • pour enduire une plaque d'essai immuno-enzymatique/radio-immunoessai (EIA/RIA) Corning à 96 puits pour effectuer un essai de liaison à la cardiolipine basé sur un test ELISA.
  • dans une analyse lipidique en présence de phosphatidylglycérol (PG) pour faire comigrer des lipides radiomarqués et identifier le PG et la cardiolipine (CL).
  • pour enduire des plaques de test ELISA afin d'effectuer des essais sur des anticorps anti-phospholipides (aPL).
Biochem/physiol Actions
La cardiolipine est un phospholipide mitochondrial que l'on retrouve à faibles concentrations dans les tissus de mammifères. Elle entre souvent dans la composition des membranes et est capable d'inhiber l'adhérence des cellules à la fibronectine, à la vitronectine et au collagène de type I.
La cardiolipine (CL) a un rôle déterminant dans la biogenèse, la fusion et la fission mitochondriales, la respiration et l'import des protéines. Elle intervient dans les processus cellulaires à l'extérieur des mitochondries tels que la biogenèse de la paroi cellulaire, le vieillissement, l'homéostasie liée aux vacuoles, le cycle cellulaire et l'apoptose. La cardiolipine est aussi impliquée dans la fonction cardiaque, l'autophagie/mitophagie et la voie PKC (protéine kinase C).
Features and Benefits
  • Molécule de grande qualité convenant à de nombreuses applications de recherche.
  • Composé couramment employé dans les études métabolomiques et biochimiques.
Physical form
Environ 5 mg/ml dans de l′éthanol.
Preparation Note
Prepared with cardiolipin salt.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Teneur en acides gras polyinsaturés > 80 %, principalement l′acide linoléique.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup