C117
5-Carboxamidotryptamine maleate salt
powder, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-CT, AH-21467
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C(N)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c12-4-3-8-6-14-10-2-1-7(11(13)15)5-9(8)10;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,5-6,14H,3-4,12H2,(H2,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
PZQZSWAOVAMBQM-BTJKTKAUSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
rat ... Htr7(65032)
Actions biochimiques/physiologiques
Produit comparable
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable