Merck
Passer à
C0857
Chloramphénicol
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
D-(−)-thréo-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxyméthyl)-β-(4-nitrophényl)éthyl]acétamide, D-(−)-threo-2-dichloroacétamido-1-(4-nitrophényl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxyméthyl)-4-nitrophenéthyl]acétamide, Chloromycétine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.13
UNSPSC Code:
51102831
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-287-4
Beilstein/REAXYS Number:
2225532
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.0-103.0%
form
crystalline
mp
149-153 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble 100% (practically)
antibiotic activity spectrum
viruses
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Chemical structure: phenicole
Application
Chloramphenicol is a synthetic antibiotic, isolated from strains of Streptomyces venezuelae. It is often used for bacterial selection in molecular biology applications at 10-20 μg/mL and as a selection agent for transformed cells containing chloramphenicol reistance genes.
Biochem/physiol Actions
Mode d'action : Le chloramphénicol inhibe la synthèse protéique bactérienne en bloquant l'étape de la peptidyl transférase en se fixant à la sous-unité ribosomale 50S et en empêchant la fixation de l'aminoacyl-ARNt au ribosome. Il inhibe également la synthèse protéique dans les mitochondries et les chloroplastes et la formation des ribosomes par les (p)ppGpp, ralentissant ainsi la transcription de l'ARNr.
Mode de résistance : La chloramphénicol acétyltransférase acétyle, et donc, inactive le produit.
Spectre antimicrobien : Il s'agit d'un antibiotique à large spectre actif sur les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif principalement destiné à un usage ophtalmologique et vétérinaire.
Preparation Note
Stock solutions can be prepared directly in the vial at any recommended concentration. A solution at 50 mg/mL in ethanol yields a clear, very faint, yellow solution. Degradation of chloramphenicol in aqueous solution is catalyzed by general acids and bases. This rate of degradation is independent of the ionic strength and pH.
Disclaimer
Stock solutions should be stored at 2-8°C and are stable at 37°C for 5 days. Aqueous solutions are neutral and stable over a wide pH range, with 50% hydrolysis occurring after 290 days. Use of a borax buffered solution reduces this number to 14%. Solutions should be protected from light as photochemical decomposition results in a yellowing of the solution. Heating aqueous solutions at 115°C for 30 minutes results in a 10% loss of chloramphenicol.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C0378C19191107004
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
assay
97.0-103.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
crystalline
form
powder or crystals
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramphénicol
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges