Accéder au contenu
C0793
Fluorimeter cuvettes
Polymethacrylate, without stopper
Synonyme(s) :
cuvette, plastic cuvette, plastic cuvettes
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
technique(s)
photometry: suitable
L × W × H
0.5 in. × 0.5 in. × 1.75 in.
volume
≥3 mL
detection method
fluorometric
General description
See transmission curve labelled C
These cuvettes have four optically clear sides.
Note: polystyrene and polymethacrylate cuvettes are incompatible with some organic solvents.
Other Notes
Not compatible with some organic solvents or strong acids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorimeter cuvettes