Principaux documents
B8407
Nalgene® bottles, style 2006
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Matériaux
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
round translucent bottle
Joint
Joints threaded neck (24)
Description
Autoclavable
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 2006-0008
Diam. du flacon × H
61 mm × 133 mm
Capacité
250 mL
Description générale
Boston style (round) narrow-mouth bottles. Same profile as style 2002.
Caractéristiques et avantages
  • Nalgene® narrow-mouth bottles are ideal for long-term storage.
  • Made from polypropylene copolymer (PPCO) material for excellent sample clarity.
  • Highly chemical resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Autoclavable - with and without contents.
  • Laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
  • Liner less caps ensures leak-proof seal for sample protection.
  • Light-weight - enables easy lifting and transporting.
  • Avoid UV exposure.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Afficher tout