B3687
Biliverdin Reductase A human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BLVRA, BVRA, Bilirubin: NAD(P)+ oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥700 units/mg protein
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BLVRA(644)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable