Merck
B4126
Bilirubine
≥98% (EmM/453 = 60), powder
Synonyme(s) :
Bile pigment, Hemetoidin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H36N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-239-7
Beilstein/REAXYS Number:
74376
MDL number:
Assay:
≥98% (EmM/453 = 60)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
mixed isomers
Quality Segment
assay
≥98% (EmM/453 = 60)
form
powder
solubility
aqueous acid: soluble, aqueous base: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
InChI key
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
General description
La bilirubine, produit final du catabolisme de l′hème, se forme lors de la dégradation de l′hémoglobine des érythrocytes dans le système réticuloendothélial. L′hème oxygénase convertit l′hème de l′hémoglobine en biliverdine, puis une biliverdine réductase dépendante de NADPH convertit la biliverdine en bilirubine.
Lorsqu′elle circule dans le sang, la bilirubine est couramment liée à l′albumine sérique sous sa forme dianionique. La bilirubine est également associée aux sels biliaires sous sa forme mono-anionique.
Les troubles d′hyperbilirubinémie peuvent se produire en raison d′une synthèse accrue ou d′une élimination réduite de la bilirubine.
Application
La bilirubine a été utilisée :
  • dans la préparation de fantômes
  • dans des expériences in vitro
  • pour préparer des solutions de bilirubine pour perfusion
Biochem/physiol Actions
La bilirubine a été étudiée pour ses propriétés en tant qu′antioxydant endogène, notamment pour ses capacités à piéger les dérivés réactifs de l′oxygène (DRO) et à inhiber de l′activité NADPH oxydase. Elle semble fonctionner comme piégeur efficace des radicaux peroxyles, protégeant ainsi les lipides membranaires contre l′oxydation. À des concentrations dans la plage nanomolaire, elle protège les neurones contre le dommage oxydatif.
Plus de 99 % de la bilirubine totale est transportée sous forme conjuguée à l′albumine. Des taux anormalement élevés de bilirubine peuvent provoquer des dommages neurologiques graves, mais des niveaux légèrement élevés sont associés à une protection contre le stress oxydant.
Other Notes
Composant de décomposition majeur de l′hémoglobine. Le principal pigment biliaire, responsable de la coloration jaune dans la jaunisse.
Disclaimer
Protéger de la lumière.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bilirubine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe