B3438
Pyrabactin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Bromo-N-(2-pyridinylmethyl)-1-napthalenesulfonamide, 4-Bromo-N-(pyridin-2-ylmethyl)naphthalene-1-sulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Brc1ccc(c2ccccc12)S(=O)(=O)NCc3ccccn3
InChI
1S/C16H13BrN2O2S/c17-15-8-9-16(14-7-2-1-6-13(14)15)22(20,21)19-11-12-5-3-4-10-18-12/h1-10,19H,11H2
Clé InChI
GJSDYQXOSHKOGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable