AMAB91845
Anti-CD44 antibody produced in mouse
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13318, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
CD44R,CSPG8,HCELL,IN,MC56,MDU2,MDU3,MIC4,Pgp1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL13318, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
western blot: 1 μg/mL
Isotype
IgG3
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CD44(960)
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1