A9730
Adefovir dipivoxil
Synonyme(s) :
9-(2[bis(Pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl)adenine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H32N5O8P/c1-19(2,3)17(26)30-11-32-34(28,33-12-31-18(27)20(4,5)6)13-29-8-7-25-10-24-14-15(21)22-9-23-16(14)25/h9-10H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H2,21,22,23)
Clé InChI
WOZSCQDILHKSGG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable