A8326
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-β-Amyloid Protein (1-40) antibody produced in rabbit, whole antiserum
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human Alzheimer’s disease (AD) brain tissue
indirect ELISA: 1:4000-1:8000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Immunogène
Application
- immunocytochemical localization of Aβ peptides
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- focused ultrasound-microbubble enhanced antibody delivery (FUS-MB)
Actions biochimiques/physiologiques
Rabbit Anti-β-Amyloid Protein (1-40) antibody does not stain control sections of normal brain tissues.
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable