A5660
Aminoallyl-UTP sodium salt
≥75%, lyophilized powder
Synonyme(s) :
5-[3-Aminoallyl]uridine 5′-triphosphate, AA-UTP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥75%
Forme
lyophilized powder
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].NC\C=C\C1=CN([C@@H]2O[C@H](OP([O-])(=O)CP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C13H22N3O13P3.3Na/c14-3-1-2-7-4-16(13(20)15-10(7)19)11-8(17)9(18)12(28-11)29-32(26,27)6-30(21,22)5-31(23,24)25;;;/h1-2,4,8-9,11-12,17-18H,3,5-6,14H2,(H,21,22)(H,26,27)(H,15,19,20)(H2,23,24,25);;;/q;3*+1/p-3/b2-1+;;;/t8-,9+,11-,12-;;;/m1.../s1
Clé InChI
MFRKSTHYXMPZPJ-ZPVWDQBGSA-K
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable