A4338
Anti-Bovine Albumin (BSA)−Agarose antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, PBS suspension
Synonyme(s) :
Anti-Albumin, bovine-Agarose, Anti-BSA Agarose
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
agarose conjugate
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
PBS suspension
Espèces réactives
bovine
Ampleur du marquage
2.0-2.4 mg antibody per mL settled resin
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Capacité
1.5-3.0 mg/mL, resin binding capacity (bovine serum albumin)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Alb(280717)
Description générale
Immunogène
Application
Anti-Bovine Albumin (BSA)-Agarose antibody produced in rabbit has been used in mass spectrometry.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable