Merck
A3854
Anticorps monoclonal de souris anti-β-actine−peroxydase antibody produced in mouse
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal anti-β-actine, Contrôle de charge
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
AC-15, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1602
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum, Drosophila
technique(s)
western blot: 1:25,000-1:50,000 using cell extracts of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
Dans la coloration de cryosections ultra-minces de gésiers de poulet, l′anticorps marque les corps denses et les faisceaux longitudinaux reliant les corps denses successifs, comportant également la desmine et la plaque dense associée à la membrane. Il ne marque pas les muscles cardiaques et squelettiques adultes, sauf en cas de contamination de l′échantillon par des cellules non musculaires ou lorsque du tissu embryonnaire est utilisé.
L'actine est l'une des protéines les plus conservées chez les eucaryotes, exprimée sous six isoformes au minimum chez les mammifères et les oiseaux. Il existe trois α-actines (α-actines des muscles squelettique, cardiaque et lisse), une β-actine (β-actine non musculaire) et deux γ-actines (γ-actine du muscle lisse et γ-actine non musculaire). Les isoformes de l'actine présentent une homologie de séquence globale supérieure à 90 %, mais l'homologie n'est que de 50 % à 60 % au niveau des résidus NH2 terminaux.>90 %, mais l'homologie n'est que de 50 à 60 % au niveau des résidus NH2 terminaux. Le gène ACTB (actine β) code pour la β-actine. Il s'agit d'une protéine constitutive du cytosquelette. Elle est présente dans le cytoplasme. Le gène ACTB se situe sur le chromosome 7p22.1 chez l'homme.
L'anticorps monoclonal anti‑β-actine-peroxydase de souris permet de localiser spécifiquement la β-actine dans un large éventail de tissus et d'espèces par immunoblotting (42 kDa). L'anticorps présente une réaction croisée avec la β-actine exprimée dans les cellules des tissus humain, bovin, de porc, de lapin, de chat, de chien, de souris, de cochon d'Inde, de poulet, de carpe et de Hirudo medicinalis (sangsue), mais pas avec celle exprimée dans les amibes Dictyostelium discoideum ou la drosophile.
L′anticorps monoclonal anti‑actine β-peroxydase de souris permet de localiser spécifiquement l′actine β dans un large éventail de tissus et d′espèces par immunoblotting (42 kDa). L′anticorps présente une réaction croisée avec l′actine β exprimée dans les cellules des tissus humain, bovin, de porc, de lapin, de chat, de chien, de souris, de cochon d′Inde, de poulet, de carpe et de Hirudo medicinalis (sangsue), mais pas dans les amibes Dictyostelium discoideum ou la drosophile.
Immunogen
Peptide N-terminal de β-actine cytoplasmique légèrement modifié, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, conjugué à la KLH.
Application
L'anticorps monoclonal de souris anti‑bêta-actine peut servir d'anticorps primaire ou de contrôle de charge dans les analyses par western blotting. Il a aussi été utilisé en détection par chimiluminescence.
L′anticorps monoclonal anti-actine de souris a été utilisé comme contrôle de charge pour l′analyse par western blot de lysats de protéines du foie.
L′anticorps monoclonal anti-actine de souris a été utilisé comme contrôle de charge pour l′analyse par western blot de protéines immunoprécipitées à partir de co-cultures de ganglion spinal de rat.
Biochem/physiol Actions
Les deux principales protéines du cytosquelette qui jouent un rôle dans la motilité cellulaire sont l'actine et la myosine. Constituants de nombreux types de cellules, ces deux protéines sont impliquées dans des processus cellulaires tels que la locomotion, la sécrétion, la cyclose, la phagocytose et la cytodiérèse. Les six isoformes de l'actine sont caractérisées par électrophorèse et analyse de la séquence d'acides aminés. Quatre d'entre elles sont les marqueurs de différenciation des tissus musculaires et deux sont présentes dans la quasi-totalité des cellules. La β-actine (ACTB) module la croissance et la migration cellulaires ainsi que le pool d'actine G. Des mutations de l'ACTB provoquent des maladies pléiotropes du développement.
Physical form
En solution dans une solution saline tamponnée au phosphate 0,01 M à pH 7,4, contenant 0,05 % de MIT.
Preparation Note
En cas d′utilisation en continu, stocker un mois maximum entre 2 et 8 °C. Pour un stockage prolongé, congeler en aliquotes de travail. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité lors d′un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation. Il est recommandé de jeter les échantillons préparés à la dilution de travail s′ils ne sont pas utilisés dans un délai de 12 heures.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves