A2382
Azoalbumin
protease substrate
Synonyme(s) :
Sulfanilic acid-azoalbumin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Forme
powder
Concentration
60-90% (Lowry)
Technique(s)
tissue culture: suitable
Solubilité
0.01 M HCl: soluble 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- as a substrate for enzymatic assay of hyphal extracts
- for screening general protease activity in spent growth medium extract
- for screening S. rolfsii proteases
Notes préparatoires
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable