A2050
Avidin–FITC from egg white
buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Avidin–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
FITC conjugate
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Ampleur du marquage
3-5.5 mol fluorochrome per mol protein
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL
indirect immunofluorescence: 1:200
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
chicken ... AVD(396260)
Description générale
Application
- flow cytometry
- double immunostaining
- double immunofluorescence
- immunnohistochemistry
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable