A propos de cet article
Form:
powder
Mol wt:
Mr ~60000
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder
Quality Level
quality
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate
specific activity
≥13 U/mg protein
mol wt
Mr ~60000
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
General description
La streptavidine est une protéine cristalline synthétisée par les bactéries du genre Streptomycetes.
Application
La streptavidine de Streptomyces avidinii a été utilisée :
- dans la préfonctionnalisation de micromoteurs catalytiques autopropulsés
- dans la fabrication et la modification de substrats revêtus d'un nanofilm de chitosane/hydroxyapatite (CS/HA)
- en tant qu'analyte pour fixer des biomolécules aux cellules photovoltaïques inverses polymères/or (Au-IPSC)
Biochem/physiol Actions
La streptavidine est une protéine liant la biotine qui est capable de fixer quatre molécules de biotine. Sa poche de liaison à la biotine lui permet d'interagir avec la biotine. Elle permet d'accroître l'adsorption protéique et la multimérisation.
Packaging
Conditionnements de 1 mg et 5 mg
Flacon en verre à fond plat. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Analysis Note
Capacité de liaison : La streptavidine fixe une molécule de biotine par sous-unité. Une comparaison des mesures de la liaison de la biotine et de l'absorbance montre qu'au moins 5 % des sites de liaison sont occupés.
Other Notes
1 U correspond à la quantité de protéines fixant 1 μg de (+)-biotine à pH 7,5.
Revue : Application de la technique avidine/biotine en microbiologie ; isolement d'une protéine ayant une forte affinité pour la biotine chez la bactérie Streptomyces avidinii ; technologie avidine/biotine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Streptavidine from Streptomyces avidinii
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Soon Gang Choi et al.
Nature communications, 10(1), 3907-3907 (2019-08-31)
Complementary assays are required to comprehensively map complex biological entities such as genomes, proteomes and interactome networks. However, how various assays can be optimally combined to approach completeness while maintaining high precision often remains unclear. Here, we propose a framework
Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers (2013)
Capture and identification of heterogeneous circulating tumor cells using transparent nanomaterials and quantum dots-based multiplexed imaging
Chen Y Y, et al.
Journal of Cancer, 7(1), 69-69 (2016)
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 85878-5MG | 04061833032428 |
| 85878-1MG | 04061833032411 |
| 85878-10MG | 04061833032404 |