Accéder au contenu
A1750
Acetobromo-α-D-glucose
≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
1-Bromo-α-D-glucose tetraacetate, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H19BrO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.20
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
96669
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 188 to 202 °, c = 1 in chloroform
contains
1% CaCO3 as stabilizer
color
white to off-white
mp
88.5 °C ((191.3 °F ))
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CYAYKKUWALRRPA-RGDJUOJXSA-N
Application
Acetobromo-α-D-glucose is used as a possible poly (ethylene terephthalate) (PET) surface modification reagent to increase its blood compatibility.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable