94890
Victoria Blue B
for microscopy (Bact., Hist.)
Synonyme(s) :
Basic Blue 26, Basic Blue B
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy (Bact., Hist.)
Forme
powder
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Pf
206 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)/C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\C)C)c3ccc(Nc4ccccc4)c5ccccc35
InChI
1S/C33H31N3.ClH/c1-35(2)27-18-14-24(15-19-27)33(25-16-20-28(21-17-25)36(3)4)31-22-23-32(30-13-9-8-12-29(30)31)34-26-10-6-5-7-11-26;/h5-23H,1-4H3;1H
Clé InChI
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves